2-Amino-4-methyloxazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM08202EAEA 0 EUR
MAYBKM08202EA MAYBKM08202.0003 MAYBKM08202DA
2-Amino-4-methyloxazol
2-Amino-4-methyloxazole
Formel: C₄H₆N₂O
MDL: MFCD00126682
CAS-Nummer: 35629-70-0