Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1247-1GEA 275 EUR
COBBHI-1247-1G COBBHI-1247-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat
Methyl-5-methyl-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
MDL: MFCD08689502
CAS-Nummer: 41172-57-0