2-Methyl-2H-indazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1553-1GEA
291
EUR
COBBHI-1553-1G
COBBHI-1553-5G
2-Methyl-2H-indazol
2-Methyl-2H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂ |
MDL:
MFCD00234418 CAS-Nummer: 4838-00-0 |