3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT10Y-0702.10EA 0 EUR
BIOT10Y-0702.10 BIOT10Y-0702.500 BIOT10Y-0702.1 BIOT10Y-0702.5
3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₆F₃N₃
MDL: MFCD01719740
CAS-Nummer: 2250-53-5