3-Brom-1-methyl-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL717215-1GEA 99.2 EUR
SIAL717215-1G
3-Brom-1-methyl-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,0586 g/mol
MDL: MFCD12923368
CAS-Nummer: 326474-67-3