1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL723606-250MGEA
122
EUR
SIAL723606-250MG
SIAL723606-1G
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-1H-indazol-4-boronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₀BClN₂O₂ |
MDL:
MFCD13176537 CAS-Nummer: 1257527-53-9 |