2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32375.06EA 214.24 EUR
H32375.06 H32375.03
2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
2-(4-Bromphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₁₄H₁₁BrN₂
Molecular Weight: 287,16 g/mol
Schmelzpunkt: 214…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00444784
CAS-Nummer: 1023-01-4