Tri(1-naphthyl)phosphin ≥97%
Achtung
42304.04EA 95.3 EUR
42304.04 42304.18 42304.09 42304.02
Tri(1-naphthyl)phosphin ≥97%
Tri(1-naphthyl)phosphine
Formel: C₃₀H₂₁P
Molecular Weight: 412,46 g/mol
Schmelzpunkt: 265…268 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046400
CAS-Nummer: 3411-48-1