Tropyliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL164623-10GEA 739 EUR
SIAL164623-10G
Tropyliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tropyliumtetrafluoroborat
Formel: C₇H₇BF₄
Molecular Weight: 177,94
MDL: MFCD00013402
CAS-Nummer: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5