Tropyliumtetrafluoroborat
Lieferant: CHEMPUR
FLUO009408.25GEA 312 EUR
FLUO009408.25G CHMPFL9408.POR
Tropyliumtetrafluoroborat
Tropyliumtetrafluoroborat
Formel: C₇H₇BF₄
Molecular Weight: 177,94 g/mol
MDL: MFCD00013402
CAS-Nummer: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5