2,3-Diphenylchinoxalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B20100.06EA
30.7
EUR
B20100.06
B20100.14
B20100.22
2,3-Diphenylchinoxalin ≥98%
2,3-Diphenylquinoxaline
Formel:
C₂₀H₁₄N₂ Schmelzpunkt: 124…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014659 CAS-Nummer: 1684-14-6 EINECS: 216-865-4 |