1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0692.00EA
1081
EUR
PROOMM0692.00
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol
Formel:
C₆H₁₀N₄ Molecular Weight: 138,17 g/mol |
MDL:
MFCD00005939 CAS-Nummer: 54-95-5 EINECS: 200-219-3 |