4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1316-5GEA 895 EUR
COBBHI-1316-5G COBBHI-1316-1G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)benzolsulfonamid
Formel: C₉H₈BrN₃O₂S
MDL: MFCD09475848
CAS-Nummer: 957034-91-2