4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-diisopropylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0780-5GEA
291
EUR
COBBOT-0780-5G
COBBOT-0780-1G
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-diisopropylbenzolsulfonamid
4-(4-Brom-1H-pyrazol-1-yl)-N-diisopropylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₅H₂₀BrN₃O₂S |
MDL:
MFCD12756458 CAS-Nummer: 1187386-27-1 |