1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT4J-920.5EA
0
EUR
BIOT4J-920.5
BIOT4J-920.10
BIOT4J-920.500
BIOT4J-920.1
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäure
1-(6-Chlor-3-pyridazinyl)-4-piperidincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₁₂ClN₃O₂ |
MDL:
MFCD00664523 CAS-Nummer: 339276-36-7 |