2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-8611-250MEA
185
EUR
COBBPN-8611-250M
COBBPN-8611-1G
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronsäurepinakolester
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₂₁BO₄ |
MDL:
MFCD03788722 CAS-Nummer: 1073354-07-0 |