2-(9-Carbazolyl)ethylboronsäurediethanolaminester 98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19575.MCEA 38.1 EUR
L19575.MC L19575.03
2-(9-Carbazolyl)ethylboronsäurediethanolaminester 98%
2-(9-Carbazolyl)ethylboronsäurediethanolaminester
Formel: C₁₈H₂₁BN₂O₂
Schmelzpunkt: 244…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788733
CAS-Nummer: 501014-45-5