Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
|
Achtung
|
H35098.03EA
310.96
EUR
H35098.03
H35098.MD
Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 95%
Ethyl-8-(trifluormethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 258,20 g/mol Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16987556 CAS-Nummer: 1363404-84-5 |