Ethyl-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7134-5GEA 87.8 EUR
COBBPY-7134-5G COBBPY-7134-1G COBBPY-7134-25G
Ethyl-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MDL: MFCD02186029
CAS-Nummer: 67625-35-8