Imidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6990-1GEA
47.7
EUR
COBBHC-6990-1G
COBBHC-6990-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Imidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₇ClN₂ |
MDL:
MFCD09954953 CAS-Nummer: 34167-64-1 |