Imidazo[1,2-a]pyridin-7-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1363-1GEA
174
EUR
COBBHI-1363-1G
COBBHI-1363-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-7-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,14 g/mol |
MDL:
MFCD09834781 CAS-Nummer: 648423-85-2 |