Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHI-1240-1GEA 36.8 EUR
COBBHI-1240-1G COBBHI-1240-5G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
MDL: MFCD07021498
CAS-Nummer: 139022-25-6