Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6194-1GEA
112
EUR
COBBHC-6194-1G
COBBHC-6194-5G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat Hydrochlorid
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD09800986 CAS-Nummer: 957120-75-1 |