8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6735-5GEA 804 EUR
COBBHC-6735-5G COBBHC-6735-1G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel: C₈H₆N₂O₂
MDL: MFCD10699667
CAS-Nummer: 1033202-04-8