1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H27388.MCEA 47.8 EUR
H27388.MC H27388.03
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocen ≥98%
1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocen
Formel: C₃₄H₅₂FeP₂
Molecular Weight: 570,5057 g/mol
Schmelzpunkt: 134…136 °C
MDL: MFCD09038820
CAS-Nummer: 146960-90-9