1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H27057.03EA 118 EUR
H27057.03 H27057.06
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen ≥98%
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen
Formel: C₂₂H₃₆FeP₂
Molecular Weight: 418,31 g/mol
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684559
CAS-Nummer: 97239-80-0