1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen 98%
Achtung
ACRO363875000EA 51.5 EUR
ACRO363875000 ACRO363870025
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen 98%
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocen
Formel: C₂₂H₂₈FeP₂
Molecular Weight: 410,25 g/mol
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684559
CAS-Nummer: 97239-80-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %