5-tert-Butyl-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6534-5GEA
409
EUR
COBBHC-6534-5G
COBBHC-6534-1G
5-tert-Butyl-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-tert-Butyl-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Formel:
C₁₂H₁₃N₃O₃ |
MDL:
MFCD02310127 CAS-Nummer: 1004398-32-6 |