3-(4-Nitrophenyl)-5-propyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6429-5GEA 329 EUR
COBBHC-6429-5G COBBHC-6429-1G
3-(4-Nitrophenyl)-5-propyl-1,2,4-oxadiazol
3-(4-Nitrophenyl)-5-propyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₃
MDL: MFCD09972144
CAS-Nummer: 10364-67-7