2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2643-25GEA
822
EUR
COBBBB-2643-25G
COBBBB-2643-5G
COBBBB-2643-1G
2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
2-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₄S Molecular Weight: 200,02 |
MDL:
MFCD02179472 CAS-Nummer: 330804-03-0 |