N-tert-Butylisonicotinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1295-5GEA 301 EUR
COBBPY-1295-5G COBBPY-1295-1G
N-tert-Butylisonicotinamid
N-tert-Butylisonicotinamid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MDL: MFCD00466497
CAS-Nummer: 65321-30-4