2,6-Dimethylchinolin-4(1H)-on, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL686174-5GEA 91.6 EUR
SIAL686174-5G
2,6-Dimethylchinolin-4(1H)-on, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylchinolin-4(1H)-on
Formel: C₁₁H₁₁NO
MDL: MFCD00272319
CAS-Nummer: 15644-82-3