4-[(3,5-Difluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSEW04748.1EA 0 EUR
MAYBSEW04748.1 MAYBSEW04748.250
4-[(3,5-Difluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
4-[(3,5-Difluorbenzyl)oxy]benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀F₂O₂
MDL: MFCD00278356
CAS-Nummer: 259132-33-7