3-(4-Chlorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8062-250MEA
0
EUR
COBBBB-8062-250M
COBBBB-8062-1G
3-(4-Chlorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-(4-Chlorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BClO₃ |
MDL:
MFCD07369737 CAS-Nummer: 870778-90-8 |