4-(2-(Trifluormethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3211-5GEA
571
EUR
COBBBB-3211-5G
COBBBB-3211-1G
4-(2-(Trifluormethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2-(Trifluormethyl)phenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BF₃NO₃ |
MDL:
MFCD09027216 CAS-Nummer: 913835-42-4 |