3-(3,4-Difluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5174-1GEA 76.1 EUR
COBBBB-5174-1G COBBBB-5174-5G
3-(3,4-Difluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(3,4-Difluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₀BF₂NO₃
MDL: MFCD09972116
CAS-Nummer: 1072946-15-6