5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3340-1GEA 220 EUR
COBBBB-3340-1G COBBBB-3340-5G
5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
5-(Ethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
MDL: MFCD08436027
CAS-Nummer: 874289-45-9