2-Fluor-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
|
Achtung
|
H52605.MDEA
77
EUR
H52605.MD
H52605.03
2-Fluor-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
2-Fluor-5-(isopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BFNO₃ Molecular Weight: 225,03 g/mol Schmelzpunkt: 130…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235103 CAS-Nummer: 874289-49-3 |