5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3342-1GEA 357 EUR
COBBBB-3342-1G COBBBB-3342-5G
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₃
MDL: MFCD08436045
CAS-Nummer: 874289-47-1