4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
|
Achtung
|
H53015.MDEA
66.3
EUR
H53015.MD
4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-(3-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BClNO₃ Molecular Weight: 289,53 g/mol Schmelzpunkt: 217…219 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027211 CAS-Nummer: 913835-37-7 |