3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL594652-1GEA 77.6 EUR
SIAL594652-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MDL: MFCD03789258
CAS-Nummer: 480425-35-2