3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2116-5GEA 95.8 EUR
COBBPN-2116-5G COBBPN-2116-25G COBBPN-2116-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₉BO₄
MDL: MFCD03789258
CAS-Nummer: 480425-35-2