Cyclopentylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27081.03EA
46.2
EUR
H27081.03
H27081.09
Cyclopentylboronsäure 95%
Cyclopentylboronic acid
Formel:
C₅H₁₁BO₂ Molecular Weight: 113,95 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074541 CAS-Nummer: 63076-51-7 |