Cyclohexylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2645-5GEA 80.3 EUR
COBBPN-2645-5G COBBPN-2645-25G COBBPN-2645-1G
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₃BO₂
Molecular Weight: 210,12
MDL: MFCD04038749
CAS-Nummer: 87100-15-0