2-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2474-5GEA
2140
EUR
COBBBB-2474-5G
COBBBB-2474-1G
2-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
2-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ Molecular Weight: 180,9537 g/mol |
MDL:
MFCD06201025 CAS-Nummer: 1072945-60-8 |