2-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6129-1GEA
143
EUR
COBBHC-6129-1G
COBBHC-6129-5G
2-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
2-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S |
MDL:
MFCD09800950 CAS-Nummer: 951885-17-9 |