5-Brom-N-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0311-1GEA
118
EUR
COBBOT-0311-1G
COBBOT-0311-5G
5-Brom-N-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
5-Brom-N-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₃S |
MDL:
MFCD08056377 CAS-Nummer: 871269-18-0 |