2-Brom-N-cyclopropylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4800-5GEA
266
EUR
COBBCA-4800-5G
COBBCA-4800-1G
COBBCA-4800-25G
2-Brom-N-cyclopropylbenzamid
2-Brom-N-cyclopropylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD00740168 CAS-Nummer: 88229-18-9 |