1-Mesityl-2-thioharnstoff ≥99%
Gefahr
A12083.22EA 241 EUR
A12083.22
1-Mesityl-2-thioharnstoff ≥99%
1-Mesityl-2-thioharnstoff
Formel: C₁₀H₁₄N₂S
Molecular Weight: 194,30 g/mol
Schmelzpunkt: 230…231 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051488
CAS-Nummer: 91059-97-1
ADR: 6.1,III