2-Chlor-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3529-5GEA 586 EUR
COBBBB-3529-5G COBBBB-3529-1G
2-Chlor-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Chlor-(5-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₄
MDL: MFCD08689529
CAS-Nummer: 913835-93-5